Imprimer
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2204-100MG T2204-1G
TCIAT2204-100MGEA 17.6 EUR
TCIAT2204-100MG TCIAT2204-1G
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (par HPLC)
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde
Formule: C₂₃H₁₈N₂O
Point de fusion: 186°C
Numéro MDL: MFCD02179554
Numéro CAS: 33016-47-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c4aec114c4f3718ca2a9e24bd11bb418cc7efbb&vid=8c4aec114c4f3718ca2a9e24bd11bb418cc7efbb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%