Imprimer
5-(Trifluoromethoxy)isatin ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B25494.03 B25494.06
B25494.03EA 37.2 EUR
B25494.03 B25494.06
5-(Trifluoromethoxy)isatin ≥98%
5-(Trifluoromethoxy)isatin
Purity: 98% CAS No.: 169037-23-4 Molecular Formula: C9H4F3NO2 Formula Weight: 231.13 Melting Point: 170-172° MDL No.: MFCD00192524
Formule: C₉H₄F₃NO₃
Point de fusion: 170…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192524
Numéro CAS: 169037-23-4