4-(Dimethylamino)cinnamic acid 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4-(Dimethylamino)cinnamic Acid
B21549.03
B21549.06
B21549.03EA
70.3
EUR
B21549.03
B21549.06
4-(Dimethylamino)cinnamic acid 99%
4-(Dimethylamino)cinnamic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1552-96-1
Molecular Formula: C11H13NO2
Formula Weight: 191.23
Melting Point: ca 222° dec.
Beilstein Reference: 1368533
Formule:
C₁₁H₁₃NO₂ Point de fusion: ∼ 222 °C (dec.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004397 Numéro CAS: 1552-96-1 EINECS: 216-299-8 |