Imprimer
N(α)-Boc-L-tryptophan
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
Synonyms: Boc-Trp-OH , Boc-Trp-OH
8.53038.0100 8.53038.0025
04-12-0006-100EA 266 EUR
04-12-0006-100 04-12-0006-25
N(α)-Boc-L-tryptophan
N(α)-Boc-L-tryptophan
Formule: C₁₆H₂₀N₂O₄
MW: 304.3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065595
Numéro CAS: 13139-14-5
EINECS: 236-072-7