Imprimer
N(α)-Boc-L-tryptophan 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Boc-Trp-OH , Boc-Trp-OH
275690050 275690250 275691000
ACRO275690050EA 27.5 EUR
ACRO275690050 ACRO275690250 ACRO275691000
N(α)-Boc-L-tryptophan 97%
N(α)-Boc-L-tryptophan
Formule: C₁₆H₂₀N₂O₄
MW: 304.3 g/mol
Point de fusion: 134…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065595
Numéro CAS: 13139-14-5
EINECS: 236-072-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -19° to -23° (20°C, 589 nm) (c=1, CH3COOH)
Titration with NaOH ≥96.0 %