Imprimer
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate
B25421.03 B25421.14 B25421.06
B25421.03EA 62.5 EUR
B25421.03 B25421.14 B25421.06
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester 95%
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester
Purity: 95% CAS No.: 89524-98-1 Molecular Formula: C10H20NO7P Formula Weight: 297.24 Melting Point: 67-71° MDL No.: MFCD02178893
Formule: C₁₀H₂₀NO₇P
Point de fusion: 67…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02178893
Numéro CAS: 89524-98-1