Imprimer
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-(2-Aminoethylamino)propyldimethoxymethylsilane
B23159.14 B23159.22 B23159.36
B23159.14EA 26.7 EUR
B23159.14 B23159.22 B23159.36
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane 97%
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane
Purity: 97% CAS No.: 3069-29-2 Molecular Formula: (CH3O)2(CH3)Si(CH2)3NHCH2CH2NH2 Formula Weight: 206.36 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.450 Odour: Amine-like Boiling Point: 265° Beilstein Reference: 2074259 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00054776
Formule: C₈H₂₂N₂O₂Si
MW: 206.36 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C
Densité: 0.968
Point d'éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054776
Numéro CAS: 3069-29-2
EINECS: 221-336-6
ADR: 8 III