Imprimer
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (R)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
L19492.03 L19492.06 L19492.MD
L19492.03EA 111 EUR
L19492.03 L19492.06 L19492.MD
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine ≥98%
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Purity: 98+% CAS No.: 84025-81-0 Molecular Formula: C6H13NO Formula Weight: 115.18 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4457 Boiling Point: 61-62°/40mm Beilstein Reference: 4229755 Optical Rotation: -2.2° (c=2 in benzene) UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00066219
Formule: C₆H₁₃NO
Point d'ébullition: 61…62 °C (40 mmHg)
Densité: 0.933
Point d'éclair: 45 °C (113 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066219
Numéro CAS: 84025-81-0
ADR: 3,III