Imprimer
1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Boc-DL-nipecotic acid, 1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidine-3-carboxylic acid, 1-Boc-Nipecotic acid, Boc-Nip-OH, 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-3-carboxylic acid, N-BOC-3-Piperidinecarboxylic acid
B3376-25G B3376-5G
TCIAB3376-25GEA 125 EUR
TCIAB3376-25G TCIAB3376-5G
1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Point de fusion: 160°C
Numéro MDL: MFCD00673775
Numéro CAS: 84358-12-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3f0d39ab22ed8922935d8ee91823e63119ae8ba&vid=b3f0d39ab22ed8922935d8ee91823e63119ae8ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %