Imprimer
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H26947.06 H26947.03
H26947.06EA 664 EUR
H26947.06 H26947.03
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 136725-55-8 Molecular Formula: C4H8FN.HCl Formula Weight: 125.57 Melting Point: 181-184° MDL No.: MFCD04038717
Formule: C₄H₉ClFN
Point de fusion: 181…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038717
Numéro CAS: 136725-55-8