Imprimer
Bathocuproin sulphonate disodium salt hydrate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
164060010 164060050 164060250
ACRO164060010EA 114 EUR
ACRO164060010 ACRO164060050 ACRO164060250
Bathocuproin sulphonate disodium salt hydrate 97%
Bathocuproin sulphonate disodium salt hydrate
Formule: C₂₆H₁₈N₂Na₂O₆S₂·H₂O
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149974
Numéro CAS: 52698-84-7
EINECS: 258-111-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9 %
HPLC ≥96.0 % (expressed as the sum of ortho-ortho, meta-para and para-para-substituted bathocuproine disulfonate)