4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Hexahydro-4-methylphthalic anhydride
M0567-25G
M0567-500G
TCIAM0567-25GEA
17.6
EUR
TCIAM0567-25G
TCIAM0567-500G
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) ≥98.0% (par GC)
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres)
Formule:
C₉H₁₂O₃ Point d'éclair: 164°C |
Numéro MDL:
MFCD00005927 Numéro CAS: 19438-60-9 EINECS: 243-072-0 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Methanolysis Method) | min. 97.0 % |