Imprimer
2-(Tributylstannyl)furan ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H55259.AA H55259.AC
H55259.AAEA 52.5 EUR
H55259.AA H55259.AC
2-(Tributylstannyl)furan ≥97%
2-(Tributylstannyl)furan
Formule: C₁₆H₃₀OSn
MW: 357.10 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (0.1 mmHg)
Densité: 1.134
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192512
Numéro CAS: 118486-94-5
ONU: 2788
ADR: 6.1 III