Imprimer
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: AMPK Signaling Activator VII, Metformin, Metformin hydrochloride, 1,1-Dimethylbiguanide Hydrochloride
13118-1 13118-5
CAYM13118-1EA 40 EUR
CAYM13118-1 CAYM13118-5
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Formule: C₄H₁₂ClN₅
MW: 165.625 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012582
Numéro CAS: 1115-70-4
EINECS: 214-230-6