Imprimer
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H53126.MD H53126.03
H53126.MDEA 74.2 EUR
H53126.MD H53126.03
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 389621-84-5 Molecular Formula: C11H14BNO4 Formula Weight: 235.05 Melting Point: 126-132° MDL No.: MFCD03411952
Formule: C₁₁H₁₄BNO₄
Point de fusion: 126…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411952
Numéro CAS: 389621-84-5