1,4'-Bipiperidine ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
4-Piperidinopiperidine
B22028.03
B22028.06
B22028.14
B22028.03EA
44.4
EUR
B22028.03
B22028.06
B22028.14
1,4'-Bipiperidine ≥99%
1,4'-Bipiperidine
Purity: 99%
CAS No.: 4897-50-1
Molecular Formula: C10H20N2
Formula Weight: 168.28
Melting Point: 66-70°
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00006475
Formule:
C₁₀H₂₀N₂ Point de fusion: 66…70 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006475 Numéro CAS: 4897-50-1 EINECS: 225-522-8 ADR: 8,III |