Imprimer
N-Fmoc-β-alanine ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Fmoc-β-Ala-OH P, Fmoc-β-Ala-p-alkoxybenzyl alcohol, N-Fmoc-beta-alanine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-beta-alanine
H59887.06 H59887.14
H59887.06EA 70.6 EUR
H59887.06 H59887.14
N-Fmoc-β-alanine ≥99%
N-Fmoc-β-alanine
Formule: C₁₈H₁₇NO₄
Point de fusion: 142…147 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063328
Numéro CAS: 35737-10-1