N-Fmoc-L-valine
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
8.52021.0100
8.52021.0025
8.52021.0250
04-12-1039-100EA
68.2
EUR
04-12-1039-100
04-12-1039-25
8.52021.0250
N-Fmoc-L-valine
N-Fmoc-L-valine
Formule:
C₂₀H₂₁NO₄ |
Numéro MDL:
MFCD00037124 Numéro CAS: 68858-20-8 EINECS: 272-515-0 |