Imprimer
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B21969.01 B21969.03
B21969.01EA 42.8 EUR
B21969.01 B21969.03
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride 97%
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 24171-03-7 Molecular Formula: C6H8N2O2.2HCl Formula Weight: 213.06 Odour: Odourless Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00239416
Formule: C₆H₁₀Cl₂N₂O₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00239416
Numéro CAS: 24171-03-7