Imprimer
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde, 1-Methylimidazole-2-carboxaldehyde
H55201.03 H55201.06
H55201.03EA 50.5 EUR
H55201.03 H55201.06
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde ≥98%
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 13750-81-7 Molecular Formula: C5H6N2O Formula Weight: 110.12 Flash Point: 102°(216°F) Melting Point: 36-39° Boiling Point: 70-74°/1mm MDL No.: MFCD01321308
Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110.12 g/mol
Point d'ébullition: 70…74 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 36…39 °C
Point d'éclair: 102 °C (216 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321308
Numéro CAS: 13750-81-7