Imprimer
N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Z-Ala-ol, (S)-Benzyl (1-hydroxypropan-2-yl)carbamate, (S)-(2-Hydroxy-1-methylethyl)carbamic acid benzyl ester, N-Cbz-L-Alaninol
H27066.03 H27066.06
H27066.03EA 62 EUR
H27066.03 H27066.06
N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol
N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol
CAS No.: 66674-16-6 Molecular Formula: C11H15NO3 Formula Weight: 209.25 MDL No.: MFCD00672530
Formule: C₁₁H₁₅NO₃
MW: 209.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672530
Numéro CAS: 66674-16-6