Imprimer
L-Methionine sulphone ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-4-(methylsulphonyl)butanoic acid
A17027.03 A17027.06
A17027.03EA 53.8 EUR
A17027.03 A17027.06
L-Methionine sulphone ≥99%
L-Methionine sulphone
Purity: 99+% CAS No.: 7314-32-1 Molecular Formula: C5H11NO4S Formula Weight: 181.21 Melting Point: 254° dec. Beilstein Reference: 1725510
Formule: C₅H₁₁NO₄S
MW: 181.21 g/mol
Point de fusion: 254 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066020
Numéro CAS: 7314-32-1
EINECS: 230-774-7