Imprimer
N-Formyl-DL-ethionine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
F0120-1G F0120-100MG
TCIAF0120-1GEA 339 EUR
TCIAF0120-1G TCIAF0120-100MG
N-Formyl-DL-ethionine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Formyl-DL-ethionine
Formule: C₇H₁₃NO₃S
Numéro MDL: MFCD00059815
Numéro CAS: 126872-00-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffc87ab95a1b3c1a1d4b5c42bfc413973c215cc8&vid=ffc87ab95a1b3c1a1d4b5c42bfc413973c215cc8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point gt. 115.0 to 119.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency