2-Methyl-5-(methylthio)furan ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
B21998.04
B21998.09
B21998.04EA
60.6
EUR
B21998.04
B21998.09
2-Methyl-5-(methylthio)furan ≥99%
2-Methyl-5-(methylthio)furan
Purity: 99%
CAS No.: 13678-59-6
Molecular Formula: C7H14OS
Formula Weight: 128.19
Flash Point: 50°(122°F)
Odour: Stench
Boiling Point: 79-81°/50mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD01208018
Formule:
C₆H₈OS Point d'ébullition: 79…81 °C (50 mmHg) Densité: 1,063 Point d'éclair: 50 °C (122 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01208018 Numéro CAS: 13678-59-6 EINECS: 237-170-2 ADR: 3,III |