Imprimer
Probenecid
Fournisseur: Cayman Chemical
14981-5 14981-10 14981-25 14981-100
CAYM14981-5EA 55.5 EUR
CAYM14981-5 CAYM14981-10 CAYM14981-25 CAYM14981-100
Probenecid
Probenecid
Formule: C₁₃H₁₉NO₄S
Numéro MDL: MFCD00038402
Numéro CAS: 57-66-9
EINECS: 200-344-3