Imprimer
Okadaic acid
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
10011490-25 10011490-50 10011490-100
CAYM10011490-25EA 98.1 EUR
CAYM10011490-25 CAYM10011490-50 CAYM10011490-100
Okadaic acid
Okadaic acid
Formule: C₄₄H₆₈O₁₃
MW: 805.02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083455
Numéro CAS: 78111-17-8