Imprimer
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1H-Benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid, Benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-Benzimidazolecarboxylic acid
290870250 290870050
ACRO290870250EA 120 EUR
ACRO290870250 ACRO290870050
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162.15 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011555
Numéro CAS: 15788-16-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %