Imprimer
Méthylamine 2 mol/l dans le THF, AcroSeal®, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Aminomethane
368491000 368498000
368491000.EA 107 EUR
368491000. 368498000.
Méthylamine 2 mol/l dans le THF, AcroSeal®, pur
Méthylamine
Formule: CH₅N
MW: 31.06 g/mol
Point d'ébullition: 48
Point de fusion: -92.5
Densité: 0.861 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008104
Numéro CAS: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
ONU: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06095
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.8 to 2.2 M