Imprimer
Anisomycin
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: (2R,3S,4S)-4-Hydroxy-2-(4-methoxybenzyl)pyrrolidin-3-yl acetate
11308-5 11308-10
CAYM11308-5EA 59.4 EUR
CAYM11308-5 CAYM11308-10
Anisomycin
Anisomycin
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265.31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077650
Numéro CAS: 22862-76-6
EINECS: 245-269-7
ONU: 3462
ADR: 6.1 III