Imprimer
Lithium aluminium hydrure 4.0 M diethyl ether, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Aluminium lithium hydride, Lithium tetrahydridoaluminate
199511000 199518000
199511000.EA 74 EUR
199511000. 199518000.
Lithium aluminium hydrure 4.0 M diethyl ether, AcroSeal®
Lithium aluminium hydrure
Formule: H₄AlLi
MW: 37.95 g/mol
Point de fusion: 125
Point d'éclair: –017 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011075
Numéro CAS: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
ONU: 1411
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,00348
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Iodometric 18.0 to 22.0 % (LiAlH4)