Imprimer
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-Bromo-4-fluorobenzyl bromide, 2-Bromo-4-(bromomethyl)-1-fluorobenzene
H61399.06 H61399.14 H61399.22
H61399.06EA 37.2 EUR
H61399.06 H61399.14 H61399.22
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene ≥97%
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene
Purity: 97% CAS No.: 78239-71-1 Molecular Formula: C7H5Br2F Formula Weight: 267.92 Physical Form: Solid Appearance: White Melting Point: 41° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD09037367
Formule: C₇H₅Br₂F
MW: 267.92 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037367
Numéro CAS: 78239-71-1
ADR: 8 III