Imprimer
4-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
H59919.03 H59919.06
H59919.03EA 68.8 EUR
H59919.03 H59919.06
4-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-Biphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₈H₂₁BO₂
MW: 280.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368291
Numéro CAS: 144432-80-4