Imprimer
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
H61451.MD H61451.03
H61451.MDEA 158 EUR
H61451.MD H61451.03
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₅BF₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13195679
Numéro CAS: 1218790-84-1