Imprimer
Ethyl 2-aminoisonicotinate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-isonicotinic acid ethyl ester, Ethyl 2-aminopyridine-4-carboxylate, 2-Aminopyridine-4-carboxylic acid Ethyl Ester, Ethyl 2-aminoisonicotinate, Ethyl 2-Aminopyridine-4-carboxylate, 2-Aminoisonicotinic acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Aminoisonicotinate
H61280.06 H61280.14
H61280.06EA 149 EUR
H61280.06 H61280.14
Ethyl 2-aminoisonicotinate 97%
Ethyl-2-aminoisonicotinate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791260
Numéro CAS: 13362-30-6