Imprimer
Pinostilbene
Fournisseur: Cayman Chemical
14044-1 14044-5 14044-10 14044-25
CAYM14044-1EA 43.9 EUR
CAYM14044-1 CAYM14044-5 CAYM14044-10 CAYM14044-25
Pinostilbene
Pinostilbene
Formule: C₁₅H₁₄O₃
Numéro MDL: MFCD12407153
Numéro CAS: 42438-89-1