Imprimer
VWR®, Lamelles couvre-objets, rondes
Fournisseur: VWR Collection
631-0152EA 122 EUR
631-0152 631-0153 631-0162 631-0169 631-0170 631-0171 631-0172 631-0174 631-0176 631-0177 631-0178 631-0148 631-0149 631-0150 631-0154 631-0155 631-0158 631-0161 631-0168
VWR®, Lamelles couvre-objets, rondes
Lamelles couvre-objet
En verre hydrolytique blanc pur de classe 1.
  • Sans bulles ni défauts
  • Nettoyées et polies
Conditionnement: En boîtes distributrices en plastique avec couvercle à charnière.