Imprimer
Gants industriels, oléofuges, HyFlex® 11-920
Fournisseur: Ansell
11-920/8 11-920/10 11-920/11 11-920/6 11-920/7 11-920/9
112-4288EA 82.3 EUR
112-4288 112-4284 112-4285 112-4286 112-4287 112-4289
Gants industriels, oléofuges, HyFlex® 11-920
Gants
La doublure en nylon avec revêtement en nitrile sur les paumes est dotée de la technologie Ansell Grip Management Technology™. Des canaux microscopiques dans le revêtement du gant dévient l'huile pour un contact gant-surface sûr. L'utilisateur peut donc manipuler en toute sécurité de petits et moyens composants huileux.
  • Protection de la peau contre la contamination par l'huile
  • Excellente préhension dans des environnements huileux
  • Confort et ajustement exceptionnels, excellentes dextérité et sensibilité tactile
  • Propriétés antistatiques, conformément à la norme EN 1149
Parfaits pour l'assemblage et les tâches de finition, le contrôle qualité, la fabrication et la manipulation du métal ainsi que la maintenance en usine.
Certifications: EN 388:2016 (3131A), Cat. II