Imprimer
Chaussures de travail, Velcro®, X-Light, 711131/711136
Fournisseur: Abeba
711131/35 711131/36 711131/37 711131/38 711131/39 711131/40 711131/41 711131/42 711131/43 711131/44 711131/45 711131/46 711131/47 711131/48
ABEB711131/35EA 99.6 EUR
ABEB711131/35 ABEB711131/36 ABEB711131/37 ABEB711131/38 ABEB711131/39 ABEB711131/40 ABEB711131/41 ABEB711131/42 ABEB711131/43 ABEB711131/44 ABEB711131/45 ABEB711131/46 ABEB711131/47 ABEB711131/48
Chaussures de travail, Velcro®, X-Light, 711131/711136
Chaussures et bottes
Chaussures antistatiques, partie supérieure en cuir avec inserts en maille textile respirante et semelle de marche légère en polyuréthane résistant au combustible.
  • Doublure absorbant la transpiration avec doublure Silver Point
  • Semelles intérieures remplaçables Air Clima Comfort, semelles intérieures orthopédiques possibles
  • Le traitement Sanitized® atténue les odeurs et la prolifération de bactéries
  • Semelle légère en polyuréthane antidérapante et système absorbant les chocs
  • Double fermeture Velcro®
Couleur: Blanc ou noir
Certifications: DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; O1, FO, SRC