Imprimer
Pointes à filtre, epT.I.P.S.® Motion
Fournisseur: EPPENDORF
0030014.413 0030014.430 0030014.456 0030014.472 0030014.499 0030014.510 0030015.215 0030015.231 0030015.258 0030014.529 0030014.537 0030014.553 0030014.561 0030014.570
EPPE0030014.413EA 228 EUR
EPPE0030014.413 EPPE0030014.430 EPPE0030014.456 EPPE0030014.472 EPPE0030014.499 EPPE0030014.510 EPPE0030015.215 EPPE0030015.231 EPPE0030015.258 EPPE0030014.529 EPPE0030014.537 EPPE0030014.553 EPPE0030014.561 EPPE0030014.570
Pointes à filtre, epT.I.P.S.® Motion
Pointes de pipettes
Ces pointes à filtre sont spécialement conçues pour une utilisation sur les postes de manipulation des liquides epMotion. Elles ont été développées dans des portoirs résistants à la torsion et sans contamination.
  • La fabrication à haute précision garantit un maintien parfait et une distribution extrêmement précise
  • Les pointes sont optimisées pour une simple éjection automatique dans le récipient de collecte du poste de manipulation des liquides
  • Les pointes peuvent également être intégrées au poste en tant que système de recharge
  • Les pointes de recharge sont livrées dans un plateau thermoformé PET avec un couvercle étanche
  • Le remplacement de la boîte à usage unique par un adaptateur en aluminium autoclavable peut se traduire par une baisse du gaspillage jusqu'à 40%
Les pointes de pipettes Motion sont disponibles dans les niveaux de pureté suivants: PCR clean et PCR stérile + clean.
Le portoir epT.I.P.S. Motion comporte deux composants pour assurer une utilisation flexible sur un poste de manipulation des liquides automatisée epMotion : un plateau à code couleur avec les pointes à filtre epT.I.P.S. et une boîte à usage unique pour le stockage du plateau.
Conditionnement: emballées dans des portoirs exempts de contamination ou dans des plateaux de recharge.