Imprimer
Calcium chlorure dihydraté, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., JP, USP for biopharmaceutical production
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attention
Synonyms: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
1.37101.5000 1.37101.9012 1.37101.9029
1.37101.5000EA 311 EUR
1.37101.5000 1.37101.9012 1.37101.9029
Calcium chlorure dihydraté, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., JP, USP for biopharmaceutical production
Calcium chlorure dihydraté
Formule: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01 g/mol
Point d'ébullition: 1600
Point de fusion: 176
Densité: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149613
Numéro CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660