Imprimer
PCR plates, 96-well, full skirt, Axygen®
Fournisseur: Corning
PCR-96-FS-C PCR-96-FS-CPBC
732-0664EA 57.4 EUR
732-0664 AXYGPCR-96-FS-CPBC
PCR plates, 96-well, full skirt, Axygen®
Microplaques Plaques PCR
Plaques en PP, tapis en silicone. Conçues pour s'adapter à des blocs de thermocycleurs de 0,2 ml.
  • Parois ultra-minces d'une épaisseur uniforme pour accélérer le transfert thermique, ce qui réduit la durée des cycles et améliore la reproductibilité des résultats
  • Certifiées exemptes de RNase, de DNase et d'endotoxine pour une intégrité optimale des échantillons
  • Tapis de scellage AxyMat autoclavables et réutilisables
Volume with AxyMat™: 140 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling): BioRad iCycler, MyiQ, iQ5, Eppendorf Realplex, MJ Research Opticon, Chromo4, Stratagene MX3000.