Imprimer
Plaque pour PCR 96 puits, sans jupe, profil abaissé, Axygen®
Fournisseur: Corning
PCR-96-LP-FLTW PCR-96LP-FLT-C
732-1022EA 113.99 EUR
732-1022 732-1024
Plaque pour PCR 96 puits, sans jupe, profil abaissé, Axygen®
Microplaques Plaques PCR
Plaques en PP, tapis en silicone. Conçues pour s'adapter à des blocs de thermocycleurs de 0,2 ml.
  • Parois ultra-minces d'une épaisseur uniforme pour accélérer le transfert thermique, ce qui réduit la durée des cycles et améliore la reproductibilité des résultats
  • Certifiées exemptes de RNase, de DNase et d'endotoxine pour une intégrité optimale des échantillons
  • Tapis de scellage AxyMat autoclavables et réutilisables
Volume with AxyMat™: 106 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling): Eppendorf Realplex, MJ Opticon, Chromo4 qPCR, Stratagene QPCR.