Imprimer
Plaque pour PCR 96 puits, à bords surélevés, Axygen®
Fournisseur: Corning
PCR-96-AB-C PCR-96-AB-CPBC
732-0665EA 66.9 EUR
732-0665 731-0692
Plaque pour PCR 96 puits, à bords surélevés, Axygen®
Microplaques Plaques PCR
Plaques en PP, semi-jupées. La plaque PCR à jupe surélevée Axygen® à 96 puits est conçue pour s'adapter aux thermocycleurs et séquenceurs PCR en temps réel ABI. Peut être scellée avec des bouchons à bande 8/12, AxyMat™ ou un film d'étanchéité.
  • Parois ultra-minces d'une épaisseur uniforme pour accélérer le transfert thermique, ce qui réduit la durée des cycles et améliore la reproductibilité des résultats
  • Certifiées exemptes de RNase, de DNase et non pyrogènes pour une intégrité optimale des échantillons
  • Un seul coin à encoches
  • Tapis de scellage AxyMat™ autoclavables et réutilisables