Imprimer
Plaque pour PCR 96 puits, sans jupe, Axygen®
Fournisseur: Corning
PCR-96-C PCR-96-C-S PCR-96-FLT-C
732-0661EA 52.25 EUR
732-0661 731-0643 732-1021
Plaque pour PCR 96 puits, sans jupe, Axygen®
Microplaques Plaques PCR
Plaques en PP, tapis en silicone. Conçues pour s'adapter à des blocs de thermocycleurs de 0,2 ml.
  • Parois ultra-minces d'une épaisseur uniforme pour accélérer le transfert thermique, ce qui réduit la durée des cycles et améliore la reproductibilité des résultats
  • Certifiées exemptes de RNase, de DNase et d'endotoxine pour une intégrité optimale des échantillons
  • Tapis de scellage AxyMat autoclavables et réutilisables
Volume with AxyMat™: 250 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling):
Plates without skirt: Strategene MX4000, BioRad iCycler, MyiQ, iQ5
Plates without skirt, with flat top: ABI and BioRad qPCR systems
Plates without skirt, with elevated wells: Amersham MegaBACE sequencer