Q Path® Isomount 2000
Fournisseur: VWR Q-Path Chemicals
05547536.EA
51.8
EUR
05547536.
05547535.
Q Path® Isomount 2000
Colorants
Réactifs pour la microscopie et la coloration
Montage sur la base d'isopropanol. Compatible avec la plupart des agents de remplacement de solvants. Adapté au montage manuel et automatique des lames. Flacon en PET de 500 ml.
- Montage moins toxique
- Qualité approuvée
- Temps de séchage: 20 m