Imprimer
Cassettes pour biopsie IP ActivFlo I, en vrac
Fournisseur: LEICA HISTOLOGY
39LC-605-1 39LC-605-9 39LC-605-2 39LC-605-10 39LC-605-8 39LC-605-3 39LC-605-4 39LC-605-5 39LC-605-6 39LC-605-7 39LC-605-11
720-2361EA 82.6 EUR
720-2361 720-2649 720-2495 720-2491 720-2647 720-2497 720-2499 720-2641 720-2643 720-2645 720-2493
Cassettes pour biopsie IP ActivFlo I, en vrac
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Les cassettes pour biopsie IP ActivFlo I sont dotées d'une conception de pores « Fluidic Flow » brevetée pour un échange de réactif maximal. Avec leur taille de pores de 0,67 mm, les cassettes incluent une conception innovante des pores en forme de V qui aspire le liquide et évacue l'air. Les cassettes sont équipées de parois inclinées, qui créent un panier pour la gestion des petits tissus. Ces cassettes monobloc à « couvercles sécables » ont été conçues pour l'imprimante à cassettes IP C Leica, avec
  • Disponibles en vrac pour un chargement facile de l'imprimante
  • Faites votre choix parmi 500 couleurs