Imprimer
Colonnes capillaires, Rtx®-1301
Fournisseur: Restek
16016 16020 16021 16022 16023 16024 16026 16027 16028 16035 16036 16037 16038 16039 16040 16041 16042 16050 16051 16052 16053 16054 16055 16056 16057 16058 16066 16067 16069 16070 16072 16073 16076 16082 16085 16088 16091 16023-600 16085-600 16093 16092
568-2295EA 1270 EUR
568-2295 568-2296 568-2297 568-2298 568-2299 568-2300 568-2302 568-2303 568-2304 568-2305 568-2306 568-2307 568-2308 568-2309 568-2310 568-2311 568-2312 568-2314 568-0036 568-0037 568-0038 568-0039 568-0040 568-0041 568-0042 568-0043 568-0044 568-0045 568-0046 568-0047 568-0048 568-0049 568-0050 568-0051 568-0052 568-0053 568-0054 REST16023-600 REST16085-600 568-0056 568-0055
Colonnes capillaires, Rtx®-1301
Colonnes pour chromatographie
Colonnes à usage général pour les solvants résiduels, les alcools, les oxydes et les composés organiques volatils.
Phase de polarité faible à intermédiaire ; cyanopropylphényl à 6%/diméthylpolysiloxane à 94% Crossbond®
Plage de température : –20 °C à 280 °C
Peut remplacer : DB-1301, DB-624, VF-1301ms, VF-624ms, CP-1301, ZB-624. Équivalent à la phase USP G43.