2XYT bouillon de culture pour les biotechnologies
Fournisseur: VWR Chemicals
J902-100GEA
86.4
EUR
J902-100G
J902-500G
2XYT bouillon de culture pour les biotechnologies
Milieux pour microbiologie
Milieux pour microbiologie déshydratés
Le bouillon 2XYT est une poudre pré-mélangée utilisée pour la préparation de souches d'E. coli infectées avec du bactériophage M13.
- Gain de temps avec des milieux pré-mélangés prêts à l'emploi
- Poudres homogènes de haute qualité
- Poudre fluide beige clair
31 g de poudre dissoute par litre d'eau désionisée donnera 16 g/l de césine peptone, 10 g/l de casaminoacides et 5 g/l de chlorure de sodium.