Formaline 10%, pink, Q Path®, buffered
Fournisseur: VWR Q-Path Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
Paraformaldehyde aqueous solution, Formaldehyde, Methylaldehyde, Formol
FOR0023AF59001EA
54.2
EUR
FOR0023AF59001
FOR0153AF59001
FOR0063AF59001
Formaline 10%, pink, Q Path®, buffered
Formalin
Formol rose, solution de fixation prête à l'emploi pour échantillons de tissus. En pot pouvant être utilisé pour le stockage et le transport
Formaldéhyde en solution à 4% = formaline en solution à env. 10%
Formule:
CH₂O MW: 30.03 g/mol Densité: 1.013 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003274 Numéro CAS: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 |
![]() |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Pink liquid |
Test formaldehyde | Passes test |
Density (20/4) | 1,012 - 1,014 |
pH (20°C) | 6,8 - 7,2 |