Imprimer
Eosine J (jaunâtre) en solution alcoolique, Q Path® pour la microscopie
Fournisseur: VWR Q-Path Chemicals
Danger
Synonyms: Solvent Red 43, Field's Stain B, Eosin 225, 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein disodium salt, Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate, Disodium 2',4',5',7'-tetrabromo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Tetrabromofluorescein disodium salt, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Eosin Y disodium salt
10047003.EA 39.1 EUR
10047003. 10047103. 00607121.
Eosine J (jaunâtre) en solution alcoolique, Q Path® pour la microscopie
Eosine J (jaunâtre)
Solution prête à l'emploi pour coloration histologiques
Formule: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005040
Numéro CAS: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
ONU: 1170
ADR: 3,III
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Colour of solution Orange
Density (20/4) 0.920 - 0.940
pH (20°C) 4.9 - 5.7
Absorbance (0.1 %) 514 - 518 nm